Learn More
2,5-Acide diméthoxyphénylacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11362419
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11362419 25 g 25g
11352419 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11362419 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27328.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1758-25-4 | C10H12O4 | 196.202 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1758-25-4
Formule moléculaire C10H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 196.202
Numéro MDL MFCD00004322
Clé InChI BBZDYQUXRFATHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dimethoxyphenylacetic acid, 2-2,5-dimethoxyphenyl acetic acid, 2,5-dimethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,5-dimethoxy, acetic acid, 2,5-dimethoxyphenyl, 2,5-dimethoxyphenyl-acetic acid, acmc-209eai, 2,5-dimethoxyphenyl, rarechem al bo 0334, 2,5-dimethoxy-phenethyl acid
CID PubChem 74469
Nom IUPAC Acide 2-(2,5-diméthoxyphényl)acétique
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)OC)CC(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,5-Dimethoxyphenylacetic acid
Point de fusion 123°C to 125°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 196.2
Pourcentage de pureté 99%