Learn More
2,5-bromure de diméthoxyphénylmagnésium, 0,5M dans 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15401066
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15401066 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15401066 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54337.AE
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dimethoxyphenylmagnesium bromide
CAS 62890-98-6
Formule moléculaire C8H9BrMgO2
Numéro MDL MFCD01311475
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2924
Sensibilité Air and moisture sensitive; May form a precipitate
Synonyme 2,5-dimethoxyphenylmagnesium bromide, 2,5-dimethoxyphenyl magnesium bromide, 2,5-dimethoxyphenylmagnesium bromide solution, grscplvzimbkky-uhfffaoysa-m, 2,5-dimethoxylphenylmagnesium bromide, magnesium,1,4-dimethoxybenzene-6-ide,bromide, 2,5-dimethoxyphenylmagnesium bromide, 0.5m in 2-methf, 2,5-dimethoxyphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 2,5-dimethoxyphenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Clé InChI GRSCPLVZIMBKKY-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=CC=C(OC)C([Mg]Br)=C1
Nom IUPAC magnésium(2+) 2,5-diméthoxybenzen-1-bromure ide
Poids moléculaire (g/mol) 241.37
CID PubChem 11085924
Poids de la formule 241.37
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,5 M dans 2-MeTHF