Learn More
2,5-diméthoxytétrahydro-3-furancarboxaldéhyde, qualité technique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,5-Dimethoxytetrahydro-3-furancarboxaldehyde |
| CAS | 50634-05-4 |
| Formule moléculaire | C7H12O4 |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | 2,5-Dimethoxy-3-formyltetrahydrofuran, 2,5-Dimethoxy-tetrahydro-furan-4-carboxaldehyde, 3-Formyl-2,5-dimethoxytetrahydrofuran, Tetrahydro-2,5-dimethoxy-3-furancarboxaldehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H12O4/c1-9-6-3-5(4-8)7(10-2)11-6/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | O=CC1CC(OC)OC1OC |
| Nom IUPAC | 2,5-diméthoxytétrahydrofuran-3-carbcarbdéhyde |
| Poids moléculaire (g/mol) | 160.17 |
| Poids de la formule | 160.07 |