Learn More
2,5-Diméthoxythiophénol, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2,5-Dimethoxythiophenol |
| CAS | 1483-27-8 |
| Formule moléculaire | C8H10O2S |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 2,5-Dimethoxybenzenethiol |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H10O2S/c1-9-6-3-4-7(10-2)8(11)5-6/h3-5,11H,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(OC)c(S)c1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 170.23 |
| Poids de la formule | 170.0402 |