Learn More
2,5-Diméthoxythiophénol, TRC
Code produit 30373561
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30373561 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30373561 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4708951G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dimethoxythiophenol
CAS 1483-27-8
Formule moléculaire C8H10O2S
Quantité 1 g
Synonyme 2,5-Dimethoxybenzenethiol
Formule InChI InChI=1S/C8H10O2S/c1-9-6-3-4-7(10-2)8(11)5-6/h3-5,11H,1-2H3
SMILES COc1ccc(OC)c(S)c1
Poids moléculaire (g/mol) 170.23
Poids de la formule 170.0402