Learn More
Acide 2,5-diméthylique-1-(2-thiénylméthyl)-1H-pyrrole-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2, 5-Dimethyl-1-(2-thienylmethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic acid |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 235.31 |
| Pourcentage de pureté | 97% |