Learn More
Acide 2,5-diméthylique-1-(2-thiénylméthyl)-1H-pyrrole-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10509982
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10509982 1 g 1g
10331925 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10509982 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SP00291DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 306936-14-1
Formule moléculaire C12H13NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 235.301
Numéro MDL MFCD01567217
Clé InChI MYRBXKXOHIDTFU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dimethyl-1-2-thienylmethyl pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-thiophen-2-ylmethyl pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-2-thienylmethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-thien-2-ylmethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-thiophen-2-ylmethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-thiophen-2-yl methyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, maybridge1_008501, 2,5-dimethyl-1-thiophen-2-ylmethyl-3-pyrrolecarboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2,5-dimethyl-1-2-thienylmethyl, 2,5-dimethyl-1-2-thienyl-methyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid
CID PubChem 2736309
Nom IUPAC acide 2,5-diméthyl-1-(thiophène-2-ylméthyl)pyrrole-3-carboxylique
SMILES CC1=CC(=C(N1CC2=CC=CS2)C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 5-Dimethyl-1-(2-thienylmethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 235.31
Pourcentage de pureté 97%