Learn More
2,5-Dimethyl-1,3,4-thiadiazole, 99+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11411990
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11411990 5 g 5g
11421990 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11411990 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17227.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 27464-82-0
Formule moléculaire C4H6N2S
Poids moléculaire (g/mol) 114.166
Numéro MDL MFCD00020722
Clé InChI JXQGICFGPUAVLJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 96922
Nom IUPAC 2,5-diméthyl-1,3,4-thiadiazole
SMILES CC1=NN=C(S1)C
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,5-Dimethyl-1,3,4-thiadiazole
Point de fusion 61°C to 65°C
Quantité 5 g
Synonyme 2,5-dimethylthiadiazole, 1,3,4-thiadiazole, 2,5-dimethyl, dimethyl-1,3,4-thiadiazole, unii-frm8gdw64z, frm8gdw64z, pubchem23972, acmc-1cr4f, 1,4-thiadiazole, 2,5-dimethyl, 1,3,4-thiadiazole,2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-1,3,4-thiadiazole
Poids de la formule 114.17
Pourcentage de pureté ≥99%