Learn More
Chlorure 2,5-Diméthyle-1,3-oxazole-4-carbonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11396825
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11396825 5 g Flacon en verre ambré 5g
10572852 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10712863 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11396825 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC26802DE
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 197719-27-0
Formule moléculaire C6H6ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 159.57
Numéro MDL MFCD04972642
Clé InChI XZXCVPKMCPXVFF-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 7018020
SMILES CC1=NC(C(Cl)=O)=C(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 5-Dimethyl-1, 3-oxazole-4-carbonyl chloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Synonyme 2,5-dimethyloxazole-4-carbonyl chloride, 4-oxazolecarbonylchloride, 2,5-dimethyl, dimethyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride, 2,5-dimethyl-4-chlorocarbonyl-1,3-oxazole, 2,5-dimethyl-4-oxazolecarbonyl chloride, 4-oxazolecarbonylchloride,2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-oxazole-4-carbonyl chloride
Nom IUPAC 2,5-diméthyle-1,3-oxazole-4-chlorure de carbonyle
Poids de la formule 159.57
Pourcentage de pureté 97%