Learn More
Acide 2,5-diméthyle-1,3-oxazole-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10693593
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10693593 250 mg 250mg
10334432 1 g 1g
10672695 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10693593 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC26801CB
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 23000-14-8
Formule moléculaire C6H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 141.126
Numéro MDL MFCD03011595
Clé InChI LHGRUGVXZLHYKE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dimethyloxazole-4-carboxylic acid, dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxylicacid, 4-carboxy-2,5-dimethyl-1,3-oxazole, 2,5-dimethyl-oxazole-4-carboxylic acid, 2.5-dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
CID PubChem 2795465
Nom IUPAC Acide 2,5-diméthyl-1,3-oxazole-4-carboxylique
SMILES CC1=C(N=C(O1)C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 5-Dimethyl-1, 3-oxazole-4-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 141.13
Pourcentage de pureté 97%