Learn More
Alfa Aesar™ 2,5-Diméthyl-1-(4-nitrophényl)pyrrole, 97 %
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,5-Dimethyl-1-(4-nitrophenyl)pyrrole |
| Point de fusion | 145°C to 148°C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 216.24 |
| Pourcentage de pureté | 97% |