Learn More
2,5-diméthyl-1-phényl-1H-pyrrole-3-carbaldéhyde, TRC
Code produit 30381306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30381306 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30381306 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4736255G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
CAS 83-18-1
Formule moléculaire C13H13NO
Quantité 5 g
Synonyme 2,5-Dimethyl-1-phenylpyrrole-3-carboxaldehyde, 3-Formyl-2,5- dimethyl-1-phenylpyrrole, NSC 68230
Formule InChI InChI=1S/C13H13NO/c1-10-8-12(9-15)11(2)14(10)13-6-4-3-5-7-13/h3-9H,1-2H3
SMILES Cc1cc(C=O)c(C)n1c2ccccc2
Nom IUPAC 2,5-diméthyl-1-phénylpyrrole-3-carbamide
Poids moléculaire (g/mol) 199.25
Poids de la formule 199.0997