Learn More
2,5-Diméthyl-1-phénylpyrrole-3-carboxaldéhyde, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377605
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11377605 25 g 25g
11367605 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11377605 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05836.14
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 83-18-1 | C13H13NO | 199.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83-18-1
Formule moléculaire C13H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 199.25
Numéro MDL MFCD00051494
Clé InChI LNROIXNEIZSESG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrrole-3-carbaldehyde, 2,5-dimethyl-1-phenylpyrrole-3-carboxaldehyde, 1h-pyrrole-3-carboxaldehyde, 2,5-dimethyl-1-phenyl, 2,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxaldehyde, osm-s-28, 10.14272/lnroixneizsesg-uhfffaoysa-n, 2,5-dimethyl-1-phenyl-3-pyrrolecarboxaldehyde, pyrrole-3-carboxaldehyde,5-dimethyl-1-phenyl, 2,5-dimethyl-1-phenyl pyrrole-3-carboxaldehyde, 1-phenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrole-3-carbaldehyde
CID PubChem 66515
Nom IUPAC 2,5-diméthyl-1-phénylpyrrole-3-carbaldéhyde
SMILES CC1=CC(C=O)=C(C)N1C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dimethyl-1-phenylpyrrole-3-carboxaldehyde
Point de fusion 87°C to 90°C
Quantité 25 g
Beilstein 144790
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 199.25
Pourcentage de pureté ≥98%