Learn More
Acide -2,5diméthyl-1-(pyridine-4-ylméthyl)-1H-pyrrole-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10691503
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10691503 1 g 1g
10260305 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10691503 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SP00292DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 306936-15-2
Formule moléculaire C13H14N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 230.267
Numéro MDL MFCD01567218
Clé InChI IHQUENCAKSKBOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dimethyl-1-pyridin-4-ylmethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-pyridin-4-ylmethyl pyrrole-3-carboxylic acid, maybridge1_008545, 2,5-dimethyl-1-4-pyridylmethyl pyrrole-3-carboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2,5-dimethyl-1-4-pyridinylmethyl, 2,5-dimethyl-1-pyridin-4-yl methyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid
CID PubChem 2736289
Nom IUPAC acide carboxylique2,5-diméthyl-1-(pyridin-4-ylméthyl)pyrrole-3
SMILES CC1=CC(=C(N1CC2=CC=NC=C2)C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 5-Dimethyl-1-(pyridin-4-ylmethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 230.27
Pourcentage de pureté 97%