Learn More
2,5-Dimethyl-2,3-dihydro-1H-indole, TRC
Code produit 30386116
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30386116 10 mg 10mg
30376522 50 mg -
30376707 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30386116 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD89081010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90874-56-9
Formule moléculaire C10H13N
Poids moléculaire (g/mol) 147.22
Nom IUPAC 2,5-dimethyl-2,3-dihydro-1H-indole
SMILES CC1Cc2cc(C)ccc2N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dimethyl-2,3-dihydro-1H-indole
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H13N/c1-7-3-4-10-9(5-7)6-8(2)11-10/h3-5,8,11H,6H2,1-2H3
Poids de la formule 147.1048