Learn More
2,5-diméthyl-2,5-di(tert-butylpéroxy)hexane, 92 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10153191 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10153191 100 g Flacon en plastique 100g
10623512 5 g Flacon en plastique 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10153191 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 349901000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.10€
    71.65€ / 100g
    Économisez 14.45€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 78-63-7 | Molecular Formula: C16H34O4 | Molecular Weight: 290.44 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Initiateurs de radicaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-63-7
Formule moléculaire C16H34O4
Poids moléculaire (g/mol) 290.44
Clé InChI DMWVYCCGCQPJEA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme varox, 2,5-dimethyl-2,5-di tert-butylperoxy hexane, 2,5-bis tert-butylperoxy-2,5-dimethylhexane, triqanox xq 8, kayahexa ad 40c, lupersol 101, luperco 101xl, luperox 101, perhexa 3m40, varox 50
CID PubChem 6545
Nom IUPAC 2,5-bis(tert-butylperoxy)-2,5-diméthylhexane
SMILES CC(C)(C)OOC(C)(C)CCC(C)(C)OOC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 5-Dimethyl-2, 5-di(tert-butylperoxy)hexane
Point de fusion 6.0°C
Densité 0.8700g/mL
Point d’ébullition 55.0°C to 57.0°C (7.0 mmHg)
Point d’éclair 68°C
Plage de pourcentage du dosage 90% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Indice de réfraction 1.4200 to 1.4240
Quantité 100 g
Gravité spécifique 0.87
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in organic solvents,soluble in alcohol
Viscosité 6.4 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 290.44
Pourcentage de pureté 92%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Peroxyde organique Type C et D
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H242-Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
RUO– À des fins de recherche uniquement