Learn More
2,5-diméthyl-3(2H)-furanone, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11464823
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11464823
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12182.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 14400-67-0 | C6H8O2 | 112.128 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14400-67-0
Formule moléculaire C6H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 112.128
Numéro MDL MFCD00052571
Clé InChI ASOSVCXGWPDUGN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dimethyl-3 2h-furanone, 2,5-dimethylfuran-3 2h-one, 2,5-dimethyl-2,3-dihydrofuran-3-one, 3 2h-furanone, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-3 2h furanone, 2,5-dimethyl-2h-furan-3-one, 2,5-dimethyl-3-2h-furanone, 2h-furan-3-one, 2,5-dimethyl, mango furanone
CID PubChem 85730
Nom IUPAC 2,5-diméthylfurane-3-un
SMILES CC1C(=O)C=C(O1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dimethyl-3 (2H)-furanone
Densité 1.06
Point d’ébullition 259°C to 261°C
Point d’éclair 68°C (154°F)
Odeur Sweet
Quantité 5 g
Poids de la formule 112.13
Pourcentage de pureté 94%