Learn More
2,5-diméthyl-3(2H)-furanone, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474823
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474823 25 g 25g
11464823 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11474823 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12182.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 14400-67-0 | C6H8O2 | 112.128 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14400-67-0
Formule moléculaire C6H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 112.128
Numéro MDL MFCD00052571
Clé InChI ASOSVCXGWPDUGN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dimethyl-3 2h-furanone, 2,5-dimethylfuran-3 2h-one, 2,5-dimethyl-2,3-dihydrofuran-3-one, 3 2h-furanone, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-3 2h furanone, 2,5-dimethyl-2h-furan-3-one, 2,5-dimethyl-3-2h-furanone, 2h-furan-3-one, 2,5-dimethyl, mango furanone
CID PubChem 85730
Nom IUPAC 2,5-diméthylfurane-3-un
SMILES CC1C(=O)C=C(O1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dimethyl-3 (2H)-furanone
Densité 1.06
Point d’ébullition 259°C to 261°C
Point d’éclair 68°C (154°F)
Odeur Sweet
Quantité 25 g
Poids de la formule 112.13
Pourcentage de pureté 94%