Learn More
2,5-diméthyl-3-hexyne-2,5-diol, 98 %, ACROS Organics™
Code produit 10696422 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10696422 100 g 100g
10712495 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10696422 Fournisseur Thermo Scientific Acros Supplier No. 207021000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 142-30-3
Formule moléculaire C8H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 142.2
Numéro MDL MFCD00004468
Clé InChI IHJUECRFYCQBMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dimethyl-3-hexyne-2,5-diol, dimethylhexynediol, kemitracin-50, tetramethylbutynediol, acetylenepinacol, 3-hexyne-2,5-diol, 2,5-dimethyl, olfine y, tetramethyl-2-butynediol, unii-22rr53u71w, 2,5-dimethylhexyne-2,5-diol
CID PubChem 8883
Nom IUPAC 2,5-diméthylhex-3-yne-2,5-diol
SMILES CC(C)(C#CC(C)(C)O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2, 5-Dimethyl-3-hexyne-2, 5-diol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion >89.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 121.0°C to 123.0°C (7.0 mmHg)
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HOC(CH3)2C≡CC(CH3)2OH
Quantité 100 g
Beilstein 01, 501
Informations sur la solubilité Solubility in water: 240g/L (20 c). Other solubilities: soluble in acetone,alcohol and ethyl acetate,slightly soluble in benzene,naphtha and,carbon tetrachloride
Poids de la formule 142.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Flocons cristallins ou poudre