Learn More
2,5-Diméthyl-3-hexyne-2,5-diol, (+/-) + méso, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11305339
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11305339 500 g 500g
11395329 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11305339 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20889.36
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 142-30-3 | C8H14O2 | 142.198 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-30-3
Formule moléculaire C8H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 142.198
Numéro MDL MFCD00004468
Clé InChI IHJUECRFYCQBMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dimethyl-3-hexyne-2,5-diol, dimethylhexynediol, kemitracin-50, tetramethylbutynediol, acetylenepinacol, 3-hexyne-2,5-diol, 2,5-dimethyl, olfine y, tetramethyl-2-butynediol, unii-22rr53u71w, 2,5-dimethylhexyne-2,5-diol
CID PubChem 8883
Nom IUPAC 2,5-diméthylhex-3-yne-2,5-diol
SMILES CC(C)(C#CC(C)(C)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol
Note relative au nom (+/-) + meso
Point de fusion 90°C to 94°C
Densité 0.949
Point d’ébullition 205°C
Point d’éclair 102°C (215°F)
Quantité 500 g
Beilstein 969835
Poids de la formule 142.2
Pourcentage de pureté 98%