Learn More
Chlorure de 2,5-diméthyl-3-thiophénesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10466852
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10466852 1 g 1g
10412484 5 g 5g
10198494 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10466852 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00053DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 97272-04-3
Formule moléculaire C6H7ClO2S2
Poids moléculaire (g/mol) 210.69
Numéro MDL MFCD03086201
Clé InChI CMTPCYKEUFDVAU-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2779650
Nom IUPAC 2,5-chlorure de diméthylthiophène-3-sulfonyle
SMILES CC1=CC(=C(C)S1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 5-Dimethyl-3-thiophenesulfonyl chloride
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 2,5-dimethyl-3-thiophenesulfonyl chloride, 2,5-dimethylthiophene-3-sulphonyl chloride, 3-thiophenesulfonylchloride, 2,5-dimethyl, buttpark 9650-20, chembrdg-bb 4009594, 2,5-dimethyl 3-thienyl chlorosulfone, 2,5-dimethyl-3-thienyl sulfonyl chloride, 2, 5-dimethylthiophene-3-sulphonyl chloride, 3-thiophenesulfonylchloride,2,5-dimethyl-9ci
Poids de la formule 210.7
Pourcentage de pureté 97%