Learn More
2',5'-Diméthylacétophénone, 97%
Code produit 11460283
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11460283 25 g 25g
11450283 5 g 5g
11470283 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11460283 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11432.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 2142-73-6 | C10H12O | 148,205 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2142-73-6
Formule moléculaire C10H12O
Poids moléculaire (g/mol) 148.205
Numéro MDL MFCD00014988
Clé InChI AWKBVLVKQQRRFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2',5'-dimethylacetophenone, 2,5-dimethylacetophenone, 1-2,5-dimethylphenyl ethanone, 1-2,5-dimethylphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,5-dimethylphenyl, acetophenone, 2',5'-dimethyl, 1-acetyl-2,5-dimethylbenzene, 2-acetyl-p-xylene, acmc-1cliy, 2',5'dimethylacetophenone
CID PubChem 75061
Nom IUPAC 1-(2,5-diméthylphényl)éthanone
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C)C(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2',5'-Dimethylacetophenone
Densité 1
Point d’ébullition 230°C to 231°C
Point d’éclair 95°C (203°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.529
Quantité 25 g
Beilstein 2042139
Poids de la formule 148.21
Pourcentage de pureté ≥98%
RUO– À des fins de recherche uniquement