Learn More
2',5'-Diméthylacétophénone, 97%
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2',5'-Dimethylacetophenone |
| Point d’ébullition | 230°C to 231°C |
| Point d’éclair | 95°C (203°F) |
| Odeur | Characteristic |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 2042139 |
| Poids de la formule | 148.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
RUO– À des fins de recherche uniquement