Learn More
2',5'-Diméthylacétophénone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2',5'-Dimethylacetophenone |
| CAS | 2142-73-6 |
| Formule moléculaire | C10H12O |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 1-(2,5-dimethylphenyl)-Ethanone, 2',5'-dimethyl-Acetophenone (6CI,7CI,8CI), 1-(2,5-Dimethylphenyl)ethanone, 1-Acetyl-2,5-dimethylbenzene, 2,5-Dimethylacetophenone, NSC 6325 |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H12O/c1-7-4-5-8(2)10(6-7)9(3)11/h4-6H,1-3H3 |
| SMILES | CC(=O)c1cc(C)ccc1C |
| Nom IUPAC | 1-(2,5-diméthylphényl)éthanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 148.2 |
| Poids de la formule | 148.0888 |