Learn More
2-[((5-[(diméthylamino)méthyl]-2-furyl)méthyl)thio]ethan-1-amine, Thermo Scientific™
Code produit 10018261
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10018261 1 g 1g
10342255 5 g -
10273132 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10018261 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01748DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 66356-53-4
Formule moléculaire C10H18N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 214.327
Clé InChI JFGCGQJHMUYGLU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-aminoethylthio methyl-5-n,n-dimethylamino methyl furan, unii-s8w8i89w43, 2-5-dimethylamino methylfuryl thio ethylamine, 2-2-aminoethylthiomethyl-5-dimethylaminomethylfuran, 5-2-aminoethyl thiomethyl-n,n-dimethyl-2-furanmethanamine, 2-furanmethanamine, 5-2-aminoethyl thio methyl-n,n-dimethyl, 2-5-dimethylamino methyl-2-furyl methylsulfanyl ethanamine, 5-2-aminoethyl thio methyl-n,n-dimethyl-2-furanmethanamine, 2-5-dimethylamino methyl-2-furyl methyl thio ethan-1-amine
CID PubChem 162203
Nom IUPAC 2-[[5-[(diméthylamino)méthyl]furane-2-yl]méthylsulfanyl]éthanamine
SMILES CN(C)CC1=CC=C(O1)CSCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[({5-[(Dimethylamino)methyl]-2-furyl}methyl)thio]ethan-1-amine
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 1 g
Poids de la formule 214.33
Pourcentage de pureté 95%