Learn More
2,5-Diméthylaniline(2,5-Xylidine), TRC
Code produit 17982385
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17982385 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17982385 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCX74970010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-dimethylaniline
CAS 95-78-3
Quantité 10 g
Formule moléculaire C8H11N
Synonyme Benzenamine, 2,5-dimethyl- (9CI, ACI), 2,5-Dimethylbenzenamine (ACI), 2,5-Xylidine (8CI), 1-Amino-2,5-dimethylbenzene, 2,5-Dimethylaniline, 2,5-Dimethylphenylamine, 2-Amino-1,4-xylene, 3-Amino-1,4-dimethylbenzene, 5-Amino-1,4-dimethylbenzene, NSC 7639, p-Xylidine
Formule InChI InChI=1S/C8H11N/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
SMILES Cc1ccc(C)c(N)c1
Nom IUPAC 2,5-diméthylaniline
Poids moléculaire (g/mol) 121.18
Poids de la formule 121.0891