Learn More
Chlorure de 2,5-diméthylbenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10672253
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10672253 1 g Flacon en verre ambré 1g
10262882 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10672253 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07001DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 19040-62-1
Formule moléculaire C8H9ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 204.668
Numéro MDL MFCD00024875
Clé InChI FZVZUIBYLZZOEW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-xylene-2-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 2,5-dimethylphenylsulfonyl chloride, 2,5-dimethyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylphenyl chlorosulfone, acmc-209etq, xylenesulfonylchloride, ksc178m0f
CID PubChem 87910
Nom IUPAC Chlorure de 2,5-diméthylbenzènesulfonyle
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 5-Dimethylbenzenesulfonyl chloride
% min. CAS 97.0
Quantité 1 g
Conditionnement Flacon en verre ambré
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire (CH3)2C6H3SO2Cl
Poids de la formule 204.68
Pourcentage de pureté 97%