Learn More
Chlorure de 2,5-diméthylbenzènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11326229
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11326229 5 g 5g
11316229 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11326229 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044826.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19040-62-1
Formule moléculaire C8H9ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 204.668
Numéro MDL MFCD00024875
Clé InChI FZVZUIBYLZZOEW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-xylene-2-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 2,5-dimethylphenylsulfonyl chloride, 2,5-dimethyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylphenyl chlorosulfone, acmc-209etq, xylenesulfonylchloride, ksc178m0f
CID PubChem 87910
Nom IUPAC Chlorure de 2,5-diméthylbenzènesulfonyle
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dimethylbenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 20°C
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Forme physique Liquide/solide
Numéro UN UN3265
Point d’ébullition 120°C to 125°C
Poids de la formule 204.68
Pourcentage de pureté 98%