Learn More
2,5-Diméthylfurane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11405233
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11405233
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12833.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 625-86-5 | C6H8O | 96.129 g/mol
2,5-Dimethylfuran is a major metabolite of hexane with singlet oxygen scavenging ability. It is used as biofuel, biomaker for smoking, pharmaceutical intermediate and in organic synthesis. It is also used to analyze samples for the derivatization of carbonyl-containing compounds to their oximes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,5-diméthylfurane est un métabolite majeur de l’hexane ayant une capacité de balayage de l’oxygène singulet. Il est utilisé comme biocarburant, biomarqueur pour le tabagisme, intermédiaire pharmaceutique et dans la synthèse organique. Il est également utilisé pour analyser des échantillons pour la dérivatisation de composés contenant du carbonyle en leurs oximes.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau. Miscible avec l’éthanol et les graisses.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants puissants, les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 625-86-5
Formule moléculaire C6H8O
Poids moléculaire (g/mol) 96.129
Numéro MDL MFCD00003250
Clé InChI GSNUFIFRDBKVIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme furan, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylfurane, 2,5-dimethyl-furan, 2,5-dimethyl furane, unii-dr5hl9oj7y, ccris 3158, 2,5-dimethyl furan, dr5hl9oj7y, 2.5-dimethyl furan, acmc-1avpg
CID PubChem 12266
Nom IUPAC 2,5-diméthylfurane
SMILES CC1=CC=C(O1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dimethylfuran
Point de fusion -62°C
Densité 0.903
Point d’ébullition 92°C to 93°C
Point d’éclair 1°C (33°F)
Indice de réfraction 1.441
Quantité 25 g
Numéro UN UN3271
Beilstein 106449
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water. Miscible with ethanol and fats.
Poids de la formule 96.13
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,5-Dimethylfuran
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2,5-Dimethylfuran