Learn More
Isothiocyanate de 2,5-diméthylphényle, Thermo Scientific™
Code produit 10681365
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10681365 10 g 10g
10648755 5 g 5g
10337164 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10681365 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01618EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Chemical Identifiers
CAS 19241-15-7
Formule moléculaire C9H9NS
Poids moléculaire (g/mol) 163.238
Clé InChI RCBXZRJVMSWGAO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 140499
Nom IUPAC 2-isothiocyanato-1,4-diméthylbenzène
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C)N=C=S
Specifications
Nom chimique ou matériau 2, 5-Dimethylphenyl isothiocyanate
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 97%
Synonyme 2,5-dimethylphenyl isothiocyanate, benzene,2-isothiocyanato-1,4-dimethyl, 2,5-dimethylbenzenisothiocyanate, 2-isothiocyanato-1,4-dimethyl-benzene, 2,5-xylyl isothiocyanate, 2,5-dimethylphenyl-isothiocyanate, 2,5-dimethylphenylisothiocyanate, #, benzene, 2-isothiocyanato-1,4-dimethyl
Poids de la formule 163.24
Pourcentage de pureté 97%