Learn More
Acide 2,5-diméthylphénylacetique, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit 10472713 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10472713 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10472713 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 376620050
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 5-Dimethylphenylacetic acid
Point de fusion 128.0°C to 132.0°C
CAS 13612-34-5
% min. CAS 97.5
Couleur Beige
% max. CAS 100.0
Quantité 5 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Poudre cristalline
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Formule moléculaire C10H12O2
Numéro MDL MFCD00014369
Beilstein 09,551
Synonyme 2,5-dimethylphenylacetic acid, 2-2,5-dimethylphenyl acetic acid, 2,5-dimethylphenyl acetic acid, 2,5-xylylacetic acid, 2,5-dimethylphenylaceticacid, 2,5-dimethylbenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 2,5-dimethyl, pubchem22525, acmc-1bb4h
Clé InChI RUSCTNYOPQOXDJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C)CC(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-(2,5-diméthylphényl)acétique
Poids moléculaire (g/mol) 164.2
CID PubChem 83615
Poids de la formule 164.2
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement