Learn More
Bromure de 2,5-diméthylphénylmagnésium, solution 0,5 M dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Code produit 10341820 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10341820 50 mL Flacon en verre AcroSeal™ 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10341820 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 431920500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2, 5-Dimethylphenylmagnesium bromide
CAS 30897-86-0, 109-99-9
% min. CAS 8.86, 86.71
% max. CAS 13.29, 91.14
Couleur Marron à gris
Densité 0.9450g/mL
Point d’éclair −17°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C8H9BrMg
Formule linéaire (CH3)2C6H3MgBr
Numéro MDL MFCD01311495
Quantité 50 mL
Gravité spécifique 0.945
Synonyme 2,5-dimethylphenylmagnesium bromide, 2,5-xylylmagnesium bromide, 2,5-dimethylphenyl magnesium bromide, p-xylene-2-magnesium bromide, xylkrqfnmxvtlq-uhfffaoysa-m, 2,5-dimethylphenyl magnesiumbromide, 2,5-dimethylphenylmagnesium bromide, 0.5 m in thf, 2,5-dimethylphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, grignard reagent
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Clé InChI OOJAWTIYZUSKLZ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Mg++].[Br-].CC1=CC=C(C)[C-]=C1
Nom IUPAC magnesium(2+) 2,5-dimethylbenzen-1-ide bromide
Poids moléculaire (g/mol) 209.37
CID PubChem 10976718
Poids de la formule 209.37
Forme physique Solution
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,5-Dimethylphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.