Learn More
2,5-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11419926
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11419926 1 g 1g
11429926 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11419926 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20888.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98488-10-9
Formule moléculaire C8H9N3O
Poids moléculaire (g/mol) 163.18
Numéro MDL MFCD08729601
Clé InChI LGQMDCIHBYTQJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dimethylpyrazolo 1,5-a pyrimidin-7-ol, 2,5-dimethylpyrazolo 1,5-a pyrimidin-7 4h-one, 2,5-dimethyl-4h-pyrazolo 1,5-a pyrimidin-7-one, 2,5-dimethyl-4,7-dihydropyrazolo 1,5-a pyrimidin-7-one, 2,5-dimethyl-1h-pyrazolo 1,5-a pyrimidin-7-one, 2,5-dimethylpyrazolo 1,5-a pyrimidin-7-one, 2,5-dimethyl-4h,7h-pyrazolo 1,5-a pyrimidin-7-one, acmc-20aoa7, maybridge1_004141
CID PubChem 736199
Nom IUPAC 2,5-dimethyl-1H,7H-pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-one
SMILES CC1=CC2=NC(C)=CC(=O)N2N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one
Point de fusion 252°C to 254°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 163.18
Pourcentage de pureté 97%