Learn More
2,5-Dimethylpyrrole-3-acide carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459067
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11459067 1 g 1g
11469067 5 g 5g
11479067 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11459067 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20635.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 57338-76-8 | C7H9NO2 | 139.154 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57338-76-8
Formule moléculaire C7H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 139.154
Numéro MDL MFCD00203874
Clé InChI VDVWTJFVFQVCFN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-4-carboxypyrrole, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2,5-dimethyl
CID PubChem 292957
Nom IUPAC 2,5-diméthyle-1H-pyrrole-3-acide carboxylique
SMILES CC1=CC(=C(N1)C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
Point de fusion 199°C to 201°C (decomposition)
Quantité 1 g
Poids de la formule 139.16
Pourcentage de pureté 97%