Learn More
2,5-diméthylpyrrole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10596013 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10596013 5 g 5g
10351614 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10596013 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 116750050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 625-84-3 | C6H9N | 95.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 625-84-3
Formule moléculaire C6H9N
Poids moléculaire (g/mol) 95.14
Numéro MDL MFCD00005223
Clé InChI PAPNRQCYSFBWDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dimethylpyrrole, 2,5-dimethylazole, 1h-pyrrole, 2,5-dimethyl, pyrrole, 2,5-dimethyl, unii-mz3oyf5521, 2,5-dimethyl-pyrrole, pyrrole,2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl pyrrole, pyrrole, 2,5-dimethyl-8ci, 2,5-bimethylpyrrole
CID PubChem 12265
Nom IUPAC 2,5-diméthyl-1H-pyrrole
SMILES CC1=CC=C(N1)C
Specifications
Nom chimique ou matériau 2, 5-Dimethylpyrrole
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Orange-jaune à blanc
Densité 0.9350g/mL
Point d’ébullition 165.0°C (740.0 mmHg)
Point d’éclair 54°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5040 to 1.5070
Quantité 5 g
Beilstein 20, 172
Gravité spécifique 0.935
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 95.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline et/ou morceaux
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,5-Dimethylpyrrole
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.