Learn More
2,5-Diméthylstyrène, 97 %, stabilisé à l’aide de 4-tert-butylcatéchol, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2,5-Dimethylstyrene |
| Note relative au nom | stabilized with 4-tert-butylcatechol |
| Point de fusion | -35°C |
| Densité | 0.904 |
| Point d’ébullition | 83°C to 84°C (24 mmHg) |
| Point d’éclair | 63°C (145°F) |
| Indice de réfraction | 1.539 |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 2203656 |
| Poids de la formule | 132.21 |
| Show More |
Safety and Handling
- 2,5-Dimethylstyrene
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,5-Dimethylstyrene