Learn More
2,5-diméthylstyrène, 98 %, Acros Organics
Code produit 15294854 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
15294854 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15294854 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 450820050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 5-Dimethylstyrene
CAS 2039-89-6
Point de fusion -35°C
Point d’ébullition 71°C to 72°C (13.0 hPa)
Point d’éclair 63°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Formule moléculaire C10H12
Indice de réfraction 1.5395
Quantité 5 g
Synonyme 2,5-dimethylstyrene, styrene, 2,5-dimethyl, 1,4-dimethyl-2-vinylbenzene, 1,4-dimethyl-2-ethenylbenzene, benzene, 2-ethenyl-1,4-dimethyl, unii-rtm6p5k8ca, rtm6p5k8ca, styrene,5-dimethyl, acmc-1cjqw, 4-05-00-01385 beilstein handbook reference
Clé InChI DBWWINQJTZYDFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C)C=C
Nom IUPAC 2-éthényl-1,4-diméthylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 132.2
CID PubChem 16265
Poids de la formule 132.2
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,5-Dimethylstyrene, 98%
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.