Learn More
2,5-diméthylstyrène (stabilisé avec du 4-tert-butylcatéchol), TRC
Code produit 30381366
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30381366 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30381366 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD460130100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-dimethylstyrene
CAS 2039-89-6
Formule moléculaire C10 H12
Quantité 100 mg
Synonyme Benzene, 2-ethenyl-1,4-dimethyl-, Styrene, 2,5-dimethyl- (7CI,8CI), 2-Ethenyl-1,4-dimethylbenzene, 1,4-Dimethyl-2-ethenylbenzene, 1,4-Dimethyl-2-vinylbenzene, 2,5-Dimethylstyrene, NSC 73477
Formule InChI InChI=1S/C10H12/c1-4-10-7-8(2)5-6-9(10)3/h4-7H,1H2,2-3H3
SMILES Cc1ccc(C)c(C=C)c1
Nom IUPAC 2-éthényl-1,4-diméthylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 132.2
Poids de la formule 132.0939