Learn More
2,5-diméthyltéréphtalonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,5-Dimethylterephthalonitrile |
| CAS | 39095-25-5 |
| Formule moléculaire | C10H8N2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 2,5-Dimethyl-1,4-benzenedicarbonitrile, 1,4-Dicyano-2,5-dimethylbenzene, 2,5-Dicyano-p-xylene |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H8N2/c1-7-3-10(6-12)8(2)4-9(7)5-11/h3-4H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cc(C#N)c(C)cc1C#N |
| Nom IUPAC | 2,5-diméthylbenzène-1,4-dicarbonate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 156.18 |
| Poids de la formule | 156.0687 |