Learn More
Acide 2,5-diméthylthiophène-3-boronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15445277
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15445277 250 mg 250mg
15435277 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15445277 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32543.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 162607-23-0 | C6H9BO2S | 156.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 162607-23-0
Formule moléculaire C6H9BO2S
Poids moléculaire (g/mol) 156.01
Numéro MDL MFCD09837620
Clé InChI RFQHMNWNEOZRLK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dimethylthiophene-3-boronic acid, 2,5-dimethylthiophen-3-yl boronic acid, 2,5-dimethyl-3-thienyl boronic acid, boronic acid,b-2,5-dimethyl-3-thienyl, 2,5-dimethyl-3-thienylboronic acid, 2,5-dimethylthien-3-ylboronic acid, boronic acid, 2,5-dimethyl-3-thienyl
CID PubChem 45588123
Nom IUPAC (2,5-diméthylthiophène-3-yl)acide boronique
SMILES CC1=CC(B(O)O)=C(C)S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dimethylthiophene-3-boronic acid
Quantité 250 mg
Poids de la formule 156.01
Pourcentage de pureté 95%