Learn More
2,5-Diméthétthylthiophène-3-acide boronique, TRC
Code produit 30387682
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30387682 250 mg
30374387 50 mg
30372625 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30387682 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD479608250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 162607-23-0
Formule moléculaire C6H9BO2S
Poids moléculaire (g/mol) 156.01
Synonyme B-(2,5-Dimethyl-3-thienyl)boronic Acid, (2,5-Dimethylthiophen-3-yl)boronic Acid, 2,5-Dimethyl-3-thienylboronic Acid, 2,5-Dimethylthien-3-ylboronic Acid, 2,5-Dimethylthiophene-3-boronic Acid
SMILES Cc1cc(B(O)O)c(C)s1
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,5-Dimethylthiophene-3-boronic Acid
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H9BO2S/c1-4-3-6(7(8)9)5(2)10-4/h3,8-9H,1-2H3