Learn More
2,5-diméthylthiophène, 98,5%
Code produit 10533884 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10533884 5 mL Flacon en verre 5mL
10696872 25 mL Flacon en verre -
10733841 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10533884 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 116880050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 638-02-8 | C₆H₈S | 112,19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 638-02-8
Formule moléculaire C6H8S
Poids moléculaire (g/mol) 112.19
Numéro MDL MFCD00005452
Clé InChI GWQOOADXMVQEFT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 12514
Nom IUPAC 2,5-Diméthylthiophène
SMILES CC1=CC=C(S1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 5-Dimethylthiophene
Note relative au nom 98.5%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9840g/mL
Point d’ébullition 134°C to 136°C
Point d’éclair 23°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5100 to 1.514
Quantité 5 mL
Beilstein 17, 41
Gravité spécifique 0.984
Synonyme thiophene, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-thiophene, unii-v6ddx6wb12, v6ddx6wb12, pubchem5194, 2,5 dimethylthiophene, thiophene,5-dimethyl, 2,5-dimethyl thiophene, thiophene,2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-2h-thiolium
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: in most org solvents
Poids de la formule 112.19
Pourcentage de pureté 98.50%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,5-Dimethylthiophene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
RUO– À des fins de recherche uniquement