Learn More
2,5-diméthylthiophène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444213
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444213 10 g 10g
11424070 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11444213 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10869.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.87€
    40.65€ / 10g
    Économisez 6.22€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 638-02-8 | C6H8S | 112.19 g/mol
2,5-Dimethylthiophene is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,5-diméthylthiophène est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans lʼalcool, lʼéther et le benzène.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 638-02-8
Formule moléculaire C6H8S
Poids moléculaire (g/mol) 112.19
Numéro MDL MFCD00005452
Clé InChI GWQOOADXMVQEFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiophene, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-thiophene, unii-v6ddx6wb12, v6ddx6wb12, pubchem5194, 2,5 dimethylthiophene, thiophene,5-dimethyl, 2,5-dimethyl thiophene, thiophene,2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-2h-thiolium
CID PubChem 12514
Nom IUPAC 2,5-Diméthylthiophène
SMILES CC1=CC=C(S1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dimethylthiophene
Point de fusion -63°C
Densité 0.984
Point d’ébullition 134°C to 136°C
Point d’éclair 24°C (75°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.512
Quantité 10 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 106450
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in alcohol,ether and benzene.
Poids de la formule 112.19
Pourcentage de pureté ≥98%