Learn More
2,5-Dinitrophenol (Wetted with water>15%), TRC
Code produit 30378146
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité unitSize
30378146 500 mg -
30368856 100 mg 100mg
30386633 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30378146 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD494358500MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 329-71-5
Formule moléculaire C6 H4 N2 O5
Poids moléculaire (g/mol) 184.11
Synonyme Phenol, 2,5-dinitro-, 2,5-Dinitrophenol, 2,5-DNP, NSC 90441, Phenol, γ-dinitro-, γ-Dinitrophenol
Nom IUPAC 2,5-dinitrophenol
SMILES Oc1cc(ccc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 2,5-Dinitrophenol
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H4N2O5/c9-6-3-4(7(10)11)1-2-5(6)8(12)13/h1-3,9H
Poids de la formule 184.012
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.