Learn More
2,5-Dinitrophenol (Wetted with water>15%), TRC
Code produit 30386633
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30386633 50 mg -
30378146 500 mg -
30368856 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30386633 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD49435850MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 329-71-5
Formule moléculaire C6 H4 N2 O5
Poids moléculaire (g/mol) 184.11
Synonyme Phenol, 2,5-dinitro-, 2,5-Dinitrophenol, 2,5-DNP, NSC 90441, Phenol, γ-dinitro-, γ-Dinitrophenol
Nom IUPAC 2,5-dinitrophenol
SMILES Oc1cc(ccc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dinitrophenol
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H4N2O5/c9-6-3-4(7(10)11)1-2-5(6)8(12)13/h1-3,9H
Poids de la formule 184.012