Learn More
2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoate, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30965784
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30965784 10 g
30963568 25 g
30953913 100 mg
30957537 250 mg
30959728 5 g
30953236 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30965784 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD11673310g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoate
CAS 35013-72-0
Formule moléculaire C14H19N3O5S
Numéro MDL MFCD00078531
Quantité 10 g
SMILES O=C(CC1)N(OC(CCCC[C@@H]2SC[C@]([C@]2([H])N3)([H])NC3=O)=O)C1=O
Poids moléculaire (g/mol) 341.38
Pourcentage de pureté 97%