Learn More
2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 6-(5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamido)hexanoate, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31433222
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31433222 100 mg
31424168 250 mg
31427950 5 g
31429076 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31433222 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD116735100mg
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 6-(5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamido)hexanoate
CAS 72040-63-2
Formule moléculaire C20H30N4O6S
Numéro MDL MFCD00065502
Quantité 100 mg
SMILES O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCCCCNC(CCCC[C@@H]2SC[C@]([C@]2([H])N3)([H])NC3=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 454.54
Pourcentage de pureté 98%