Learn More
2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 7-methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylate, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30783123
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30783123 100 mg
30770647 250 mg
30782085 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30783123 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD145692100mg
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Specifica
Nom chimique ou matériau 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 7-methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylate
CAS 150321-92-9
Formule moléculaire C15H11NO7
Numéro MDL MFCD00467593
Quantité 100 mg
SMILES COC1=CC=C2C=C(C(=O)ON3C(=O)CCC3=O)C(=O)OC2=C1
Poids moléculaire (g/mol) 317.25
Pourcentage de pureté 98%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.