Learn More
2,5-diphényloxazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483394
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11483394 25 g 25g
11493394 100 g 100g
11403404 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11483394 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10654.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 92-71-7 | C15H11NO | 221.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-71-7
Formule moléculaire C15H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 221.26
Numéro MDL MFCD00005306
Clé InChI CNRNYORZJGVOSY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-diphenyloxazole, oxazole, 2,5-diphenyl, tritosol, 2,5-diphenyl-oxazole, ppo scintillator, dpo scintillator, usaf ek-6775, ppo van, ppo, ppo scintillator van
CID PubChem 7105
Nom IUPAC 2,5-diphenyl-1,3-oxazole
SMILES O1C(=CN=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Diphenyloxazole
Point de fusion 70°C to 74°C
Densité 1.06
Point d’ébullition 360°C
Quantité 25 g
Beilstein 157021
Poids de la formule 221.26
Pourcentage de pureté 99%