Learn More
2,5-diphényloxazole, pur, numération par scintillation, Fisher Chemical
Code produit 10306090 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10306090 100 g Récipient de poudre en plastique 100g
12698625 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10306090 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur D/4865/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 92-71-7
Formule moléculaire C15H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 221.26
Numéro MDL MFCD00005306
Clé InChI CNRNYORZJGVOSY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-diphenyloxazole, oxazole, 2,5-diphenyl, tritosol, 2,5-diphenyl-oxazole, ppo scintillator, dpo scintillator, usaf ek-6775, ppo van, ppo, ppo scintillator van
CID PubChem 7105
Nom IUPAC 2,5-diphényl-1,3-oxazole
SMILES O1C(=CN=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Point de fusion 70°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 360°C
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Quantité 100 g
Poids de la formule 221.26g/mol
Forme physique Solide en poudre
Identifiant produit
  • 2,5-Diphenyloxazole